Thiophène 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138821000 138825000 138820025
ACRO138821000EA 38.9 EUR InStock
ACRO138821000 ACRO138825000 ACRO138820025
Thiophène 99+%, très pur
Thiophène
Formule: C₄H₄S
MW: 84,14 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.065 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
ONU: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité