Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA17547000EA 67 EUR InStock
EHERCA17547000
Thiophène
Thiophène


Formule: C₄H₄S
MW: 84,14 g/mol
Point d'ébullition: 84,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9 °C
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
ONU: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité