Thiophène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08157.0005EA 26.7 EUR InStock
8.08157.0005 8.08157.1000 8.08157.0250 8.08157.9999
Thiophène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Thiophène
Formule: C₄H₄S
MW: 84,14 g/mol
Point d'ébullition: 84,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9 °C
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
ONU: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -38 °C
Molar Mass 84.14 g/mol
Boiling Point 83 - 84 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 80 hPa (20 °C)
Flash Point -9 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 12.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C
Saturation concentration 276 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité