2-Butylthiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12740.06 A12740.14
A12740.06EA 53.6 EUR InStock
A12740.06 A12740.14
2-Butylthiophène ≥98%
2-Butylthiophène
Purity: 98+% CAS No.: 1455-20-5 Molecular Formula: C8H12S Formula Weight: 140.25 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Recognizable Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 107046 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00022534
Formule: C₈H₁₂S
MW: 140,25 g/mol
Point d'ébullition: 181…182 °C
Densité: 0.953
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022534
Numéro CAS: 1455-20-5
EINECS: 215-935-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité