2-Éthylthiophène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13372.14 A13372.22
A13372.14EA 115 EUR InStock
A13372.14 A13372.22
2-Éthylthiophène ≥99%
2-Éthylthiophène
Purity: 99% CAS No.: 872-55-9 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Stench Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 105402 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005461
Formule: C₆H₈S
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 0.991
Point d'éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005461
Numéro CAS: 872-55-9
EINECS: 212-830-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité