2-Hexylthiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12652.09 A12652.18
A12652.09EA 79.6 EUR InStock
A12652.09 A12652.18
2-Hexylthiophène ≥98%
2-Hexylthiophène
Purity: 98% CAS No.: 18794-77-9 Molecular Formula: C10H16S Formula Weight: 168.30 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 110220 MDL No.: MFCD00022535
Formule: C₁₀H₁₆S
Point d'ébullition: 228…230 °C
Densité: 0.935
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022535
Numéro CAS: 18794-77-9
EINECS: 242-579-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité