2-Méthylthiophène
Danger
001209-100G 001209-25G
FLUO001209-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001209-100G FLUO001209-25G
2-Méthylthiophène
2-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005451
Numéro CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité