2-Octylthiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-n-Octylthiophene
A13672.06 A13672.14 A13672.18
A13672.06EA 53.9 EUR InStock
A13672.06 A13672.14 A13672.18
2-Octylthiophène ≥98%
2-Octylthiophène
Purity: 98% CAS No.: 880-36-4 Molecular Formula: C12H20S Formula Weight: 196.36 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 127-129°/12mm Beilstein Reference: 114488 MDL No.: MFCD00041015
Formule: C₁₂H₂₀S
MW: 196,36 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C (12 mmHg)
Densité: 0.921
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041015
Numéro CAS: 880-36-4
EINECS: 212-913-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité