Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthylthiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0378-25ML E0378-5ML
TCIAE0378-25MLEA 522 EUR InStock
TCIAE0378-25ML TCIAE0378-5ML
3-Éthylthiophène ≥98.0% (par GC)
3-Éthylthiophène


Formule: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD00070514
Numéro CAS: 1795-01-3
EINECS: 217-267-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be8a63787f6053f0833b830246d0aff4edb73309&vid=be8a63787f6053f0833b830246d0aff4edb73309&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité