3-Hexylthiophène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO367380050EA 108 EUR InStock
ACRO367380050 ACRO367380250
3-Hexylthiophène 98%
3-Hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,3 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (,4 mmHg)
Densité: 0,936 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00143181
Numéro CAS: 1693-86-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité