3-Hexylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0756-1G H0756-25G H0756-5G
TCIAH0756-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0756-1G TCIAH0756-25G TCIAH0756-5G
3-Hexylthiophène ≥98.0% (par GC)
3-Hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₆S
Point d'ébullition: 103°C
Densité: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143181
Numéro CAS: 1693-86-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&vid=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité