3-Méthylthiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13394.14 A13394.22
A13394.14EA 36.3 EUR InStock
A13394.14 A13394.22
3-Méthylthiophène ≥98%
3-Méthylthiophène
Purity: 98+% CAS No.: 616-44-4 Molecular Formula: C5H6S Formula Weight: 98.17 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Aromatic Melting Point: -69° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1300 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005470
Formule: C₅H₆S
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005470
Numéro CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité