3-Méthylthiophène
003448-100G 003448-25G
FLUO003448-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003448-100G FLUO003448-25G
3-Méthylthiophène
3-Méthylthiophène
Formule: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Point d'ébullition: ∼114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005470
Numéro CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité