2,4-Diméthylthiophène
013555-5G 013555-1G
FLUO013555-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013555-5G FLUO013555-1G
2,4-Diméthylthiophène
2,4-Diméthylthiophène
Formule: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130082
Numéro CAS: 638-00-6
EINECS: 211-312-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité