2,5-Diméthylthiophène
002791-25G 002791-100G
FLUO002791-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002791-25G FLUO002791-100G
2,5-Diméthylthiophène
2,5-Diméthylthiophène
Formule: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.984 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005452
Numéro CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité