1-Bromoadamantane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl bromide
A14893.14 A14893.22
A14893.14EA 57.9 EUR InStock
A14893.14 A14893.22
1-Bromoadamantane ≥99%
1-Bromoadamantane
Purity: 99% CAS No.: 768-90-1 Molecular Formula: C10H15Br Formula Weight: 215.14 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1098857
Formule: C₁₀H₁₅Br
MW: 215,13 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074721
Numéro CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité