2-Adamantanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 34.9 EUR InStock
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…286 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074737
Numéro CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité