1-Chloroadamantane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
264240100 264240500 264242500
ACRO264240100EA 31.5 EUR InStock
ACRO264240100 ACRO264240500 ACRO264242500
1-Chloroadamantane 98%
1-Chloroadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075627
Numéro CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Adhering crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité