1-Chloroadamantane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
15169.06 15169.14 15169.22
15169.06EA 30.5 EUR InStock
15169.06 15169.14 15169.22
1-Chloroadamantane ≥98%
1-Chloroadamantane
Purity: 98% CAS No.: 935-56-8 Molecular Formula: C10H15Cl Formula Weight: 170.68 Physical Form: Crystalline Melting Point: 165° MDL No.: MFCD00075627
Formule: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075627
Numéro CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité