1-Adamantanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 20.9 EUR InStock
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >240 °C (subl.)
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074729
Numéro CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité