1-Adamantanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A10209.09 A10209.18 A10209.30
A10209.09EA 32.3 EUR InStock
A10209.09 A10209.18 A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99% CAS No.: 768-95-6 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: ca 245° subl. Beilstein Reference: 1903952
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (subl.)
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074729
Numéro CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité