Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Adamantanol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]décanolTricyclo[3.3.1.1(3,7)]décane-1-ol1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]décane

MOLE27791922-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27791922-25G
1-Adamantanol
1-Adamantanol


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…87 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00074729
Numéro CAS: 768-95-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité