Adamantane 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 25.7 EUR InStock
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantane 99+%
Adamantane
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205…210 °C (subl.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074719
Numéro CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité