Thiosulfate d'ammonium, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
20082.3600 20082.5600 20082.6600
KRAF20082.3600EA 118 EUR InStock
KRAF20082.3600 KRAF20082.5600 KRAF20082.6600
Thiosulfate d'ammonium, très pur
di-Ammonium thiosulphate
Formule: H₈N₂O₃S₂
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015965
Numéro CAS: 7783-18-8
EINECS: 231-982-0
Merck Index: 13,00565
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité