Potassium disulfate pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
16146.2600 16146.3600 16146.5600
KRAF16146.2600EA 124 EUR InStock
KRAF16146.2600 KRAF16146.3600 KRAF16146.5600
Potassium disulfate pour analyses
Potassium disulfate
Formule: K₂O₇S₂
Point de fusion: ∼325 °C
Densité: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011385
Numéro CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
Merck Index: 13,07749
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité