L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Argent nitrate 0.3 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
20139.0700 20139.1700 20139.2700 20139.3700 20139.4700
KRAF20139.0700EA 53.9 EUR InStock
KRAF20139.0700 KRAF20139.1700 KRAF20139.2700 KRAF20139.3700 KRAF20139.4700
Argent nitrate 0.3 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité