Potassium thiocyanate 25% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
17491.1000 17491.3000 17491.5020
KRAF17491.1000EA 0 EUR InStock
KRAF17491.1000 KRAF17491.3000 KRAF17491.5020
Potassium thiocyanate 25% en solution aqueuse pour analyses
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité