Potassium permanganate 0.005 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
11550.3700 11550.4700 11550.5400
KRAF11550.3700EA 171 EUR InStock
KRAF11550.3700 KRAF11550.4700 KRAF11550.5400
Potassium permanganate 0.005 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité