Biphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Diphényle0-PCB
PROOCILULM17100.5EA 155 EUR InStock
PROOCILULM17100.5
Biphényle
Biphényle
Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité