Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
20346.2600 20346.3600 20346.5600 20346.6600
KRAF20346.2600EA 97.3 EUR InStock
KRAF20346.2600 KRAF20346.3600 KRAF20346.5600 KRAF20346.6600
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté pour analyses
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051042
Numéro CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité