Potassium thiocyanate 20% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
14553.1000 14553.3000 14553.4000 14553.5300 14553.6000
KRAF14553.1000EA 0 EUR InStock
KRAF14553.1000 KRAF14553.3000 KRAF14553.4000 KRAF14553.5300 KRAF14553.6000
Potassium thiocyanate 20% en solution aqueuse, très pur
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité