Sodium chlorure 25% en solution aqueuse pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
14372.3000 14372.5000 14372.6000 14372.7000
KRAF14372.3000EA 64.1 EUR InStock
KRAF14372.3000 KRAF14372.5000 KRAF14372.6000 KRAF14372.7000
Sodium chlorure 25% en solution aqueuse pour la synthèse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Densité: 1…1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité