Acide orthophosphorique 25% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
14078.3000 14078.4000 14078.5020 14078.6020 14078.7020
KRAF14078.3000EA 52.8 EUR InStock
KRAF14078.3000 KRAF14078.4000 KRAF14078.5020 KRAF14078.6020 KRAF14078.7020
Acide orthophosphorique 25% pour analyses
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité