Acide nitrique 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
25047.3000 25047.4000 25047.5400
KRAF25047.3000EA 182 EUR InStock
KRAF25047.3000 KRAF25047.4000 KRAF25047.5400
Acide nitrique 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur.
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Densité: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité