Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

KRAF14898.6400EA 0 EUR InStock
KRAF14898.6400
Argent nitrate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Argent nitrate


Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité