Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF25077.4100EA 224 EUR InStock
KRAF25077.4100 KRAF25077.3100
Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité