Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chlorure, anhydre, en poudre, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

20096.2600 20096.3600
KRAF20096.2600EA 46.9 EUR InStock
KRAF20096.2600 KRAF20096.3600
Calcium chlorure, anhydre, en poudre, très pur
Calcium chlorure


Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité