Acide sulfurique 6 mol/l (12 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20173.2000 20173.3000 20173.4000 20173.5020 20173.6020
KRAF20173.2000EA 0 EUR InStock
KRAF20173.2000 KRAF20173.3000 KRAF20173.4000 KRAF20173.5020 KRAF20173.6020
Acide sulfurique 6 mol/l (12 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité