Ammoniaque 5% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
12389.3000 12389.4000 12389.5020 12389.6020
KRAF12389.3000EA 37.5 EUR InStock
KRAF12389.3000 KRAF12389.4000 KRAF12389.5020 KRAF12389.6020
Ammoniaque 5% pour analyses
Ammoniaque
Formule: NH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité