Calcium chlorure 27,5 g/l en solution aqueuse pour détermination de la DBO
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
03425.3000 03425.2000 03425.4000 03425.5000
KRAF03425.3000EA 78.4 EUR InStock
KRAF03425.3000 KRAF03425.2000 KRAF03425.4000 KRAF03425.5000
Calcium chlorure 27,5 g/l en solution aqueuse pour détermination de la DBO
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité