Éther tert-amylique et éthylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10246400EA 134 EUR InStock
EHERCA10246400
Éther tert-amylique et éthylique
Éther tert-amylique et éthylique
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01727266
Numéro CAS: 919-94-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité