Éther tert-amylique et méthylique étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: METHOXYPENTANE™
442794.EA 24.2 EUR InStock
442794.
Éther tert-amylique et méthylique étalon analytique, Supelco®
Éther tert-amylique et méthylique
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,17 g/mol
Point d'ébullition: 85-86 °C (lit.)                      
Densité: 0,76-0.78 g/mL (25 °C) (lit.)                      
Point d'éclair: -7 °C
Numéro MDL: MFCD00010186
Numéro CAS: 994-05-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité