4-Tritylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06073.06 L06073.14
L06073.06EA 71.6 EUR InStock
L06073.06 L06073.14
4-Tritylphénol ≥98%
4-Tritylphénol
Purity: 98% CAS No.: 978-86-9 Molecular Formula: C25H20O Formula Weight: 336.43 Melting Point: 276-286° Beilstein Reference: 2290531
Formule: C₂₅H₂₀O
MW: 336,43 g/mol
Point de fusion: 276…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002364
Numéro CAS: 978-86-9
EINECS: 213-557-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité