Potassium thiocyanate 1% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
10917.2000 10917.3000 10917.5000
KRAF10917.2000EA 0 EUR InStock
KRAF10917.2000 KRAF10917.3000 KRAF10917.5000
Potassium thiocyanate 1% en solution aqueuse, très pur
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité