Bromure de tétraoctylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40068.0010EA 51.1 EUR InStock
8.40068.0010
Bromure de tétraoctylphosphonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure de tétraoctylphosphonium
Formule: C₃₂H₆₈BrP
MW: 563,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210101
Numéro CAS: 23906-97-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 40 - 45 °C
Molar Mass 563.76 g/mol
Flash Point 121 °C
pH  - 3 (50 g/l, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité