cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
10008204-10 10008204-100 10008204-50 10008204-500
CAYM10008204-10EA 28.4 EUR InStock
CAYM10008204-10 CAYM10008204-100 CAYM10008204-50 CAYM10008204-500
cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle
cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00056314
Numéro CAS: 56219-10-4
EINECS: 260-065-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité