Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Trioctyl phosphateAcide Phosphorique tris(2-éthylhexyl ester)Tris(2-éthylhexyl) phosphate
EHERC17894400EA 67 EUR InStock
EHERC17894400
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₄H₅₁O₄P
MW: 434,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009491
Numéro CAS: 78-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité