3-Oxovalérate d'éthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
232910050 232910250
ACRO232910050EA 60.9 EUR InStock
ACRO232910050 ACRO232910250
3-Oxovalérate d'éthyle 98+%
3-Oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (12 mmHg)
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009317
Numéro CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité