3-Oxovalérate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15464.06 A15464.14 A15464.22
A15464.06EA 72.7 EUR InStock
A15464.06 A15464.14 A15464.22
3-Oxovalérate d'éthyle 95%
3-Oxovalérate d'éthyle
Purity: 95% CAS No.: 4949-44-4 Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 970270 MDL No.: MFCD00009317
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C
Densité: 1.012
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009317
Numéro CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité