3-Oxovalérate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
B24848.14 B24848.22 B24848.36
B24848.14EA 43.3 EUR InStock
B24848.14 B24848.22 B24848.36
3-Oxovalérate de méthyle ≥99%
3-Oxovalérate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 30414-53-0 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 73-74°/5mm Beilstein Reference: 1753684 MDL No.: MFCD00011705
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 73…74 °C (5 mmHg)
Densité: 1.037
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011705
Numéro CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité